Kit Dye Terminator Removal, Mag-Bind® SeqDTR™
Il kit Mag-Bind® SeqDTR™ è ideato per rimuovere dalla reazione di sequenza i dye terminator non incorporati in modo preciso ed affidabile. I prodotti da sequenziare vengono innanzitutto miscelati con Mag-Bind® SeqDTR™. Il DNA si lega quindi selettivamente alle particelle Mag-Bind® SeqDTR™. Grazie a due rapidi lavaggi, vengono eliminati agenti contaminanti in tracce quali nucleotidi, primer e prodotti di amplificazione di piccole dimensioni e aspecifici.
Il kit Mag-Bind® SeqDTR™ può essere utilizzato nel formato a 96 e 384 pozzetti ed è compatibile con numerosi
piattaforme robotiche.
- Method / Format:Magnetic beads
- Prep size:Scalable
- Refine target molecule:Amplified/modified DNA
- Sample type:PCR and other enzymatic reactions
- Target molecule:DNA
- Dimensione del campione:Variable
- Descrizione:Mag-Bind™ SeqDTR™
Frequently Bought Together