Slide box
Slide box, blu, Sughero, 100, 208×60×175 mm
Catalog # HEATHS15979A
Supplier: HEATHROW
Jump to:
Product Details & Documents
Slide box for non standard slides (76×51 mm).
Specifications
- N. di vetrini:100
- Colore:blu
- Descrizione:Slide box
- Materiale:Sughero
- L×P×A:208×60×175 mm