Orders LinkContactUsLinkComponent
Ground joint distributors, BOLA
Ground joint distributors, BOLA
29/32 NS, 29/32 NS, 10/16 mm, 2
Catalog # BOHLB302-02
Supplier:   Bohlender
Ground joint distributors, BOLA
Catalog # BOHLB302-02
Supplier:  Bohlender
Ground joint distributors, BOLA
Ground joint distributors, BOLA
29/32 NS, 29/32 NS, 10/16 mm, 2
Price
SFr. 626.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, white.
  • Temperature resistance: −200 to +250 °C
  • Universal chemical resistance
  • Autoclavable
With ground joint cone and socket size 29. All ground joints are connected with a bore dia. of 10 mm. The bore dia. of the cone is 16 mm. Integrated special nut (Safe-Lab) for easy locking and unlocking of the ground joint.
Specifications
  • Dimensione cono:
    29/32 NS
  • Ø foro:
    10/16 mm
  • Presa:
    2
  • Cono femmina:
    29/32 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..