VWR®, pellicole bianche per luminescenza e microscopia
Pellicole in vinile bianco, Opaco, 240,0 µm, -
Codice catalogo 391-1293
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, pellicole bianche per luminescenza e microscopia
Codice catalogo 391-1293
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Queste pellicole sono in vinile bianco spesso 240 µm con adesivo, da utilizzare con micropiastre bianche. Le proprietà di riflessione della luce della pellicola, se utilizzata per sigillare piastre inferiori trasparenti, massimizzano la sensibilità dei test di bioluminescenza e chemiluminescenza nei luminometri a lettura del fondo. Le pellicole bianche sono state utilizzate anche come matrice di supporto per la microscopia di campioni prelevati da piastre filtranti.
- La base divisa in lunghezza facilita l'applicazione della pellicola alle piastre
- Pellicola applicabile sul lato superiore o inferiore
- Senza linguette laterali
- Range di temperatura consigliato: −40...+80 °C
L×P di ciascuna pellicola: 116×76 mm.
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR Sealing Film
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Proprietà ottica:Opaco
- Sterili:-
- Descrizione:Pellicole in vinile bianco
- Spessore:240,0 µm