Moduli, Immuno™ LockWell™ Fluoronunc™/Luminunc™
In PS, 96 pozzetti per intelaiatura. Per immunodosaggi in fluorescenza/luminescenza e saggi di legame, questi moduli sono stati progettati con il formato MicroWell™ LockWell™ standard a 96 pozzetti. I moduli bianchi opachi presentano una superficie riflettente e offrono un "cross talk" ridotto e una fluorescenza di sfondo minima. I moduli opachi neri con superficie fotoassorbente minimizzano la dispersione della luce sul fondo e il "cross talk".
- L'altezza dei singoli pozzetti incastrabili nell'intelaiatura è perfettamente uniforme per impedire che la piastra si inceppi nei macchinari
- Maneggevolezza
- Lavaggio e lettura uniformi
- Omogeneità legante certificata per tutte e 4 le superfici
- La superficie MaxiSorp™ presenta un'affinità elevata per le molecole con domini idrofili/idrofobi misti; la superficie PolySorp™ presenta invece un'affinità elevata per le molecole idrofobe
Volume totale per pozzetto: 350 µl
- Catalog No:
- 738-0750
- 738-0752
- 738-0753
- 738-0751
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
Frequently Bought Together