VWR®, Pellicole perforabili per robotica, Clear-Zone
Catalog # 391-1264
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Proprietà ottica:Transparent
- Sterili:-
- Descrizione:Pellicole Clear-Zone
- Spessore:96,6 µm
- Conf:50
Specifications
About this item
Con uno strato superiore in polietilene e un sottostrato adesivo acrilico e polipropilene bianco inerte, questa pellicola sigillante facilmente perforabile consente il recupero diretto del campione con pipette monocanale o multicanale e sonde robotiche.
- La zona trasparente sopra ciascun pozzetto è priva di adesivo
- Ridurre al minimo l'esposizione del campione all'adesivo
- Intervallo di temperatura consigliato da −40 a +90 °C
La zona priva di adesivo sopra ogni pozzetto impedisce la contaminazione con adesivo dei puntali per pipette o delle sonde robotiche, riducendo al minimo la quantità di adesivo in contatto con il campione. Adatta solo per piastre da 96 pozzetti.