VWR®, Soluzione salina tamponata con fosfato (PBS), a basso contenuto di fosfati, 10X
Codice catalogo 437117K
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Involucro interno in cartone esterno (Cubitainer)
- Conf:10 L
- Descrizione:Phosphate buffered saline (PBS), low phosphate, 10X
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Concentrato irradiato di PBS, adatto per l'utilizzo in colture cellulari dopo apposita diluizione
- KCl 2,0 g/L
- NaCl 70,1 g/L
- Na₂HPO₄, 2H₂0 12,8 g/L
- NaH₂PO₄, 1H₂O 4,4 g/L
Aggiungere 1 ml di 10X PBS di acqua per avere una soluzione 1X PBS.
pH (20 °C): 6,90 to 7,30