Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-way stopcocks, Discofix®
Multi-way stopcocks, Discofix®
Nome del fornitore:   B. Braun
Multi-way stopcocks, Discofix®
Nome del fornitore:  B. Braun
Certificates
Multi-way stopcocks, Discofix®
Multi-way stopcocks, Discofix®
8 varianti
Product Details & Documents
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
  • Continuous flow channels for accurate pressure monitoring
  • Swivel lock can be moved axially or radially for fast and secure connection
  • PVC and latex-free
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Product Family Options
Discofix®-2, two-way stopcock. Handle can be rotated through 180°
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Disponibilità
    Price
  • 720-2579
    Rubinetto di arresto a 2 vie
    Rubinetto di arresto a 2 vie
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 150.00 SFr.
    150.00 SFr.
    1 * 50 ST
       150.00 SFr.
Discofix®-3, three-way stopcock. Handle can be rotated through 360°
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Disponibilità
    Price
  • 720-2574
    Rubinetto di arresto a 3 vie
    Rubinetto di arresto a 3 vie
    rosso
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 162.00 SFr.
    162.00 SFr.
    1 * 50 ST
       162.00 SFr.
  • BRAU4098218
    Three-way stopcocks with 250 mm extension
    Three-way stopcocks with 250 mm extension
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 253.00 SFr.
    253.00 SFr.
    1 * 50 ST
       253.00 SFr.
  • BRAU4098080
    Three-way stopcocks with 1000 mm extension
    Three-way stopcocks with 1000 mm extension
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 783.00 SFr.
    783.00 SFr.
    1 * 50 ST
       783.00 SFr.
  • 720-2573
    Rubinetto di arresto a 3 vie
    Rubinetto di arresto a 3 vie
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 162.00 SFr.
    162.00 SFr.
    1 * 50 ST
       162.00 SFr.
  • BRAU4098102
    Three-way stopcocks with 100 mm extension
    Three-way stopcocks with 100 mm extension
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 253.00 SFr.
    253.00 SFr.
    1 * 50 ST
       253.00 SFr.
  • BRAU4098501
    Three-way stopcocks with 500 mm extension
    Three-way stopcocks with 500 mm extension
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 253.00 SFr.
    253.00 SFr.
    1 * 50 ST
       253.00 SFr.
  • BRAU4095146
    Three-way stopcocks
    Three-way stopcocks
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 99.50 SFr.
    99.50 SFr.
    1 * 50 ST
       99.50 SFr.