Speci®-Ceps, Pinze riscaldate
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Le pinze a riscaldamento elettrico Speci®-Ceps sono ideate per la preparazione di vetrini istologici o istopatologici.
- Per uso continuo, senza regolazione e senza alterazioni della temperatura del terreno o del tessuto
- Eliminano la necessità di mantenere le pinze a una temperatura ottimale, lasciando l'operatore libero di concentrarsi sull'orientamento del tessuto
- Favoriscono un notevole aumento della produttività
Per impedire che le punte fredde delle normali pinze solidifichino il terreno liquido in cera, è necessario rimuovere ripetutamente le pinze e riscaldarle tramite strumenti esterni, con fiamma o per immersione. Le pinze Speci®-Ceps sono invece dotate di elementi riscaldanti sicuri e a bassa tensione, con controllo dell'energia, che mantengono costantemente le punte a una temperatura ottimale, per la manipolazione di campioni biologici in cera istologica.
Lunghezza: 160 mm
Frequently Bought Together