Infusion filter, Sterifix® Paed
Filtro per infusione, trasparente
Nome del fornitore: B. Braun
Vai a
Product Details & Documents
Sterifix Paed is specially designed for the bacteria and particle retention.
- Reliable air venting regardless of position
- Flow rate (aqua dest.) over 10 ml per minute
- Luer Lock fitting
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Colore:trasparente
- Descrizione:Filtro per infusione