Siringhe per dosaggi accurati, Injekt®-F Solo
Catalog # 720-2561
Supplier: B. Braun
Specifications
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Senza ago
- Graduazione della scala:0,01 ml
- Conf:100
Specifications
About this item
Siringhe per dosaggi accurati in PP/PE, 1 ml, stantuffo verde, due pezzi, per tubercolina, eparina e test allergici. Graduazioni nere resistenti alle macchie per la massima leggibilità. Senza lattice e PVC.
- Corpo ultratrasparente
- Con stantuffo a punta - Assenza di spazi morti e di sprechi di medicinale
- Volume residuo minimo
- Fermo sicuro per stantuffo, per riempimento regolare fino al volume massimo
- Raccordo Luer centrato
Packaging: scatola dispenser da 100 unità.