Siringhe per dosaggi accurati, Omnican®-F
Catalog # 720-2560
Supplier: B. Braun
Specifications
- Capacità:1 ml
- Descrizione:Siringhe per dosaggi accurati, in confezioni singole
- Graduazione della scala:0,01 ml
- Conf:100
Specifications
About this item
Siringhe per dosaggi accurati in PP/PS, 1 ml, per tubercolina, eparina e test allergici. Aspirazione semplice fino al volume massimo. L'ago integrato (Ø 0,30 mm, lunghezza 12 mm, 30 G) garantisce l'assenza di spazi morti e di sprechi di medicinale. Senza PVC.
- Tacche nere permanenti a contrasto elevato, in incrementi di 0,01 ml
- Guarnizione stantuffo in gomma sintetica, aspirazione o iniezione molto lenta, azione regolare dello stantuffo con doppio anello di tenuta
- Fermo di sicurezza per impedire il movimento dello stantuffo nel senso opposto
- Tappo protettivo trasparente per ago
Packaging: scatola dispenser da 100 unità.