Orders LinkContactUsLinkComponent
Lampada UV
Lampada UV
366 nm, 4 W
Codice catalogo 1.13203.0001
Nome del fornitore:   Merck
Lampada UV
Codice catalogo 1.13203.0001
Nome del fornitore:  Merck
Lampada UV
Lampada UV
366 nm, 4 W
Price
SFr. 157.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Con i terreni Fluorocult® è richiesto l'utilizzo di una lampada UV.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
  • Prestazioni:
    4 W
  • Lunghezza d'onda:
    366 nm