Orders LinkContactUsLinkComponent
PhotoCheck Spectroquant®, Supelco®
PhotoCheck Spectroquant®, Supelco®
Spectroquant® PhotoCheck, 1 SET
Codice catalogo 1.14693.0001
Nome del fornitore:   Merck
PhotoCheck Spectroquant®, Supelco®
Codice catalogo 1.14693.0001
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
PhotoCheck Spectroquant®, Supelco®
PhotoCheck Spectroquant®, Supelco®
Spectroquant® PhotoCheck, 1 SET
Numero CAS:  
Price
SFr. 860.00
Log in per disponibilità
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Il test PhotoCheck è stato specificamente progettato per testare l'accuratezza fotometrica nei fotometri Spectroquant® Merck. Può essere utilizzato come standard secondario per il controllo di strumenti secondo le norme DIN EN ISO 9001 E 14001. Contiene soluzioni di controllo stabili per la verifica dei seguenti filtri e lunghezze d'onda 445 e 446 nm, 520 e 525 nm, 690 nm. L'accuratezza fotometrica e la linearità dell'estinzione vengono controllate con 4 soluzioni per ciascun valore di lunghezza d'onda. La tracciabilità delle soluzioni di controllo a standard internazionali è garantita dalla procedura preliminare di verifica delle soluzioni stesse in un fotometro di riferimento rispetto allo standard primario (standard NIST). I valori così ottenuti sono tracciabili allo standard primario.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 SET
  • Descrizione:
    Spectroquant® PhotoCheck
  • Cat. No.:
    1.14693.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifiche