Orders LinkContactUsLinkComponent
Seed testing papers, Munktell
Nome del fornitore:   Ahlstrom
Seed testing papers, Munktell
Nome del fornitore:  Ahlstrom
Certificates
Seed testing papers, Munktell
11 varianti
Product Details & Documents
Seed Testing Papers are widely used by seed testing institutes and others for germination capacity testing and for health tests e.g. Jacobsen (Copenhagen tank), on top of paper and osmosis test.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • BINZ2.309.220400
  • BINZ233208
  • BINZ213030
  • BINZ213061
  • 512-6221
  • BINZ3.353.075
  • BINZ3.353.085
  • BINZ2.353.018320
  • BINZ146070
  • BINZ113311
  • BINZ2.616.220400
  • Grado:
  • 4b
  • 37/N
  • 37/N
  • 39/N
  • 39/N
  • 50S
  • 50S
  • 50S
  • 190
  • 292
  • 140 PE
  • Peso:
  • 75 g/m²
  • 135 g/m²
  • 135 g/m²
  • 180 g/m²
  • 180 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 120 g/m²
  • 300 g/m²
  • 87 g/m²
  • Spessore:
  • 0.22 mm
  • 0.22 mm
  • 0.22 mm
  • 0,27 mm
  • Ritenzione delle particelle:
  • >20 µm
  • Velocità di filtrazione:
  • 22 s/10 ml
  • 40 s (Herzberg)
  • 30 s/10 ml
  • 30 s/10 ml
  • 30 s/10 ml
  • Resistenza allo strappo da bagnato:
  • ≥30 Kpa
  • ≥20 Kpa
  • ≥20 Kpa
  • ≥20 Kpa
  • Contenuto di cenere:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 0,1%
  • 0,1%
  • 0,1%
  • -
  • -
  • Innalzamento capillare:
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • 100 mm/10 min
  • 100 mm/10 min
  • 100 mm/10 min
  • -
  • -
  • Grammatura:
  • 140 g/m²
  • Capacità di carico:
  • 270%
  • 200%
  • 200%
  • 200%
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Grado
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • 4b
    220×440 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 247.00
    SFr. 247.00
    1 * 500 ST
       SFr. 247.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ2.309.220400
    Grado
    4b
    Peso
    75 g/m²
    Spessore
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    22 s/10 ml
    Resistenza allo strappo da bagnato
    ≥30 Kpa
    Contenuto di cenere
    -
    Innalzamento capillare
    -
    Grammatura
    Capacità di carico
    270%
  • 37/N
    70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 19.70
    SFr. 19.70
    1 * 50 ST
       SFr. 19.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ233208
    Grado
    37/N
    Peso
    135 g/m²
    Spessore
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    Resistenza allo strappo da bagnato
    Contenuto di cenere
    -
    Innalzamento capillare
    -
    Grammatura
    Capacità di carico
  • 37/N
    580×580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 344.00
    SFr. 344.00
    1 * 100 ST
       SFr. 344.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ213030
    Grado
    37/N
    Peso
    135 g/m²
    Spessore
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    Resistenza allo strappo da bagnato
    Contenuto di cenere
    -
    Innalzamento capillare
    -
    Grammatura
    Capacità di carico
  • 39/N
    150×700 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 147.00
    SFr. 147.00
    1 * 100 ST
       SFr. 147.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ213061
    Grado
    39/N
    Peso
    180 g/m²
    Spessore
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    Resistenza allo strappo da bagnato
    Contenuto di cenere
    -
    Innalzamento capillare
    -
    Grammatura
    Capacità di carico
  • 39/N
    580×580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 324.00
    SFr. 324.00
    1 * 100 ST
       SFr. 324.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    512-6221
    Grado
    39/N
    Peso
    180 g/m²
    Spessore
    Ritenzione delle particelle
    >20 µm
    Velocità di filtrazione
    40 s (Herzberg)
    Resistenza allo strappo da bagnato
    Contenuto di cenere
    -
    Innalzamento capillare
    -
    Grammatura
    Capacità di carico
  • 50S
    75 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 162.00
    SFr. 162.00
    1 * 500 ST
       SFr. 162.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ3.353.075
    Grado
    50S
    Peso
    120 g/m²
    Spessore
    0.22 mm
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    30 s/10 ml
    Resistenza allo strappo da bagnato
    ≥20 Kpa
    Contenuto di cenere
    0,1%
    Innalzamento capillare
    100 mm/10 min
    Grammatura
    Capacità di carico
    200%
  • 50S
    85 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 202.00
    SFr. 202.00
    1 * 500 ST
       SFr. 202.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ3.353.085
    Grado
    50S
    Peso
    120 g/m²
    Spessore
    0.22 mm
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    30 s/10 ml
    Resistenza allo strappo da bagnato
    ≥20 Kpa
    Contenuto di cenere
    0,1%
    Innalzamento capillare
    100 mm/10 min
    Grammatura
    Capacità di carico
    200%
  • 50S
    18×320 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 138.00
    SFr. 138.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 138.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ2.353.018320
    Grado
    50S
    Peso
    120 g/m²
    Spessore
    0.22 mm
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    30 s/10 ml
    Resistenza allo strappo da bagnato
    ≥20 Kpa
    Contenuto di cenere
    0,1%
    Innalzamento capillare
    100 mm/10 min
    Grammatura
    Capacità di carico
    200%
  • 190
    140 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ146070
    Grado
    190
    Peso
    300 g/m²
    Spessore
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    Resistenza allo strappo da bagnato
    Contenuto di cenere
    -
    Innalzamento capillare
    -
    Grammatura
    Capacità di carico
  • 292
    90 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 8.60
    SFr. 8.60
    1 * 100 ST
       SFr. 8.60
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ113311
    Grado
    292
    Peso
    87 g/m²
    Spessore
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    Resistenza allo strappo da bagnato
    Contenuto di cenere
    -
    Innalzamento capillare
    -
    Grammatura
    Capacità di carico
  • 140 PE
    220×400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 375.00
    SFr. 375.00
    1 * 500 ST
       SFr. 375.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BINZ2.616.220400
    Grado
    140 PE
    Peso
    Spessore
    0,27 mm
    Ritenzione delle particelle
    Velocità di filtrazione
    Resistenza allo strappo da bagnato
    Contenuto di cenere
    Innalzamento capillare
    Grammatura
    140 g/m²
    Capacità di carico