Cell culture system, Corning® CELLine™ 1000
Catalog # 734-0389
Supplier: Corning
Specifications
- Volume di lavoro raccomandato:1015 ml
- Descrizione:CELLine™ 1000
- Conf:3
Specifications
About this item
CELLine™ 1000 è un bioreattore monouso a membrana che garantisce elevate densità cellulari. La facilità di utilizzo lo rende particolarmente indicato per l'espressione di proteine ricombinanti e la produzione di anticorpi monoclonali (MAb) ad alta resa.
- Il sistema CELLine™ assicura concentrazioni anticorpali sovrapponibili a quelle degli asciti: una fiasca CELLine™ può arrivare a produrre la stessa quantità di anticorpi di 12 topi
- Le concentrazioni di anticorpi così ottenute sono da 50 a 100 volte superiori rispetto a quelle ottenibili sia con le fiasche per colture tessutali, sia con i flaconi roller