Alcool sterile, Klercide™ 70/30
Nome del fornitore: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificati
Informazioni su questo articolo
Combinazione al 70% di isopropanolo (IPA) o etanolo denaturato (IMS) e acqua demineralizzata. La combinazione viene filtrata in ambiente controllato della categoria di contenuto batterico C (classe ISO 7) con un filtro da 0,2 µm, imballata in confezione doppia e infine irradiato con almeno 25 kGy secondo una procedura validata per garantire l'assenza di spore.
- Lo SteriShield Delivery System™ garantisce 6 mesi di durata dopo l'apertura della confezione
- Certificati di analisi, trattamento con raggi e sterilizzazione per ogni lotto
- Completamente convalidati e testati conformemente alle norme CEN
Certifications: EN standards: EN 1276 - bactericidal activity, EN 1650 - fungicidal activity, EN 13697 bactericidal surface test.
Caution: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Informazioni correlate
Frequently Bought Together