Alcool sterile, Premier-WFI Klercide 70/30™
Nome del fornitore: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
Certificati
Informazioni su questo articolo
Combinazione al 70% di isopropanolo (IPA) o etanolo denaturato (IMS) e soluzione fisiologica con il massimo dei requisiti specifici (EP). La combinazione viene filtrata in banchi da lavoro a flusso laminare della categoria di contenuto batterico B (classe ISO 5) in un ambiente controllato della categoria di contenuto batterico C (classe ISO 7) con un filtro da 0,2 μm, imballata in confezione tripla e infine irradiata con almeno 25 kGy secondo una procedura validata per garantire l'assenza di spore.
- Valori di endotossine garantiti inferiori a 0,25 EU/ml
- Ideale per ambienti controllati delle classi A e B e per settori con contatto dei prodotti
- Lo SteriShield Delivery System™ garantisce 6 mesi di durata dopo l'apertura della confezione
- Certificati di analisi, trattamento con raggi e sterilizzazione per ogni lotto
- Completamente convalidati e testati conformemente alle norme CEN
Certifications: Verifiche CEN 1276, 1650 e 13697
Caution: Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Informazioni correlate
Frequently Bought Together