Footrest, Trittboy
Poggiapiedi, Trittboy, nero, 345×335×16 mm
Codice catalogo 139-9922
Nome del fornitore: WEDO WERNER DORSCH
Vai a
Product Details & Documents
Made from steel tubing, with nickel-plated finish.
- Four adjustable height levels
- Stable and non slip
Colour: Black tread
Minimum height: 60 mm - maximum height: 145 mm
Specifiche
- Colore:nero
- Descrizione:Poggiapiedi, Trittboy
- L×P×A:345×335×16 mm