Orders LinkContactUsLinkComponent
Granuli assorbenti per sversamenti VWR®
Granuli assorbenti per fuoriuscite, generalmente da 1 - 3,15 mm
Codice catalogo 332377C
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
Granuli assorbenti per sversamenti VWR®
Codice catalogo 332377C
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Granuli assorbenti per sversamenti VWR®
Granuli assorbenti per sversamenti VWR®
Granuli assorbenti per fuoriuscite, generalmente da 1 - 3,15 mm
Price
SFr. 228.00
Log in per disponibilità
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Questi granuli grossolani sono facili da usare e, se applicati su sversamenti di liquidi, assorbono fino all’80% del proprio peso.
  • Densità apparente 50 g/100 ml
  • Assorbimento rapido di liquidi a bassa viscosità
  • Granulare, dimensione tipica da 1 a 3,15 mm, genera poca polvere
  • Analisi al setaccio (>1,00 mm) circa 95%
  • Analisi al setaccio (>3,15 mm) circa 10%
I granuli sono adatti per assorbire acidi, alcali, altre soluzioni acquose e liquidi organici.
 :
 :
 :
 :
 : Il mercurio non viene assorbito.
Specifiche
  • Descrizione:
    Granuli assorbenti per fuoriuscite, generalmente da 1 - 3,15 mm
  • Cat. No.:
    332377C
  • M-Clarity quality level:
    MQ100