Raccoglitore di mercurio
121-0200
- Descrizione:Raccoglitore per mercurio
- Conf:1
Raccoglitore per pulire il mercurio versato. Le sferette di mercurio vengono assorbite dal cuscinetto in materiale espanso.
- Risolve in modo sicuro ed efficace le perdite di mercurio
- Conservazione sicura in contenitore a tenuta d'aria
- Una maglia interna separa il mercurio dal materiale espanso per consentirne l'immediato riutilizzo