ContactUsLinkComponent
Rotary evaporator, Multivapor™ P-12
 :  BUCHI
undefined
Rotary evaporator, Multivapor™ P-12
 :  BUCHI
  • Catalog No:
  • 531-0186
  • 531-0185
  • Modello:
  • P-12
  • P-12
  • Velocità di rotazione:
  • 0 - 485 min⁻¹
  • 0 - 485 min⁻¹
  • Tasso di evaporazione:
  • 0,5 - 30 ml
  • 0,5 - 30 ml
  • Potenza riscaldante:
  • 800 W
  • 800 W
  • L×P×A:
  • 270×400×400 mm
  • 270×400×400 mm
  • Peso:
  • 21 kg
  • 21 kg
  • Range di temperatura:
  • ambient…95 °C
  • ambient…95 °C
Frequently Bought Together