Orders LinkContactUsLinkComponent
Vessel for pathology dispatch
Vessel for pathology dispatch
Nome del fornitore:   BOETTGER PAUL
Vessel for pathology dispatch
Nome del fornitore:  BOETTGER PAUL
Certificates
Vessel for pathology dispatch
Vessel for pathology dispatch
3 varianti
Product Details & Documents
Polypropylene, extremely clear with HDPE screw cap.
  • Tight fitting screw cap
  • Stable base
  • 35 ml vessel used to protect the 20 ml vessel, 100 ml vessel used to protect the 50 ml vessel
Specially rounded base to facilitate removal of small tissue samples.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø est
    Altezza
    Colore tappo
    Disponibilità
    Price
  • 20 ml
    31 mm
    48 mm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 190.00
    SFr. 190.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 190.00
  • 35 ml
    39 mm
    55 mm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 500 ST
       SFr. 123.00
  • 100 ml
    48 mm
    80 mm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - SFr. 110.00
    SFr. 110.00
    1 * 250 ST
       SFr. 110.00