Infusion bottles
Nome del fornitore: APG Europe
Vai a
Informazioni su questo articolo
Made of type 1 clear glass.
Graduated, with crimp neck or thread, without screw cap.
2 varianti
Product Details & Documents
Made of type 1 clear glass.
Graduated, with crimp neck or thread, without screw cap.
Certificates
Cerca per numero di lottoProduct Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàFilettaturaDisponibilitàPrice
- ALUG1000127With crimp neck S 32 mm
- 215-1980With thread