Roller bottles, WHEATON®
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Product Family Options
- DescrizioneCapacitàSuperficie di crescitaØ est. × AConfezione
- Superficie liscia, con tappo in PP bianco da 45 mm con tenuta interna e anello antigoccia1760 ml700 cm²110×285 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 674.00
- Superficie liscia, con tappo in resina fenolica nera da 38 mm con liner in gomma1380 ml550 cm²110×240 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 665.00
- Superficie liscia, con tappo in resina fenolica nera da 38 mm con liner in gomma1760 ml700 cm²110×285 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 674.00
- Superficie liscia, con tappo in resina fenolica nera da 38 mm con liner in gomma3450 ml1320 cm²110×480 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 881.00
- Superficie liscia, con tappo in resina fenolica nera da 38 mm con liner in gomma4230 ml1555 cm²110×550 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 960.00
- Superficie liscia, con liner in gomma da 51 mm, tappo in resina fenolica nera con bordo alto1760 ml700 cm²110×270 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 766.00
- Superficie liscia, con liner in gomma da 51 mm, tappo in resina fenolica nera con bordo alto4230 ml1555 cm²110×535 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 1’060.00
- Superficie liscia, con tappo in PP bianco da 45 mm con tenuta interna e anello antigoccia1380 ml550 cm²110×240 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 661.00
- Superficie liscia, con liner in gomma da 51 mm, tappo in resina fenolica nera con bordo alto2500 ml940 cm²110×355 mm4/conf.1 * 4 STSFr. 824.00