Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Termometro a infrarossi
VWR® Traceable®, Termometro a infrarossi
−60…+500 °C, 2,0 % o ±2,0 °C, 0,1 °C, 178×38×76,2 mm, 170 g
Codice catalogo 620-2100
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Termometro a infrarossi
Codice catalogo 620-2100
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Termometro a infrarossi
VWR® Traceable®, Termometro a infrarossi
−60…+500 °C, 2,0 % o ±2,0 °C, 0,1 °C, 178×38×76,2 mm, 170 g
Price
SFr. 263.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Termometro per la rilevazione istantanea della temperatura su qualsiasi superficie. Utilizzabile per alimenti, prodotti farmaceutici, componenti elettronici, ispezioni di sicurezza e qualsiasi liquido o solido. Esclusivo design per rilevamenti istantanei e con una sola mano. Raggio laser per raggiungere con precisione la superficie da analizzare.
  • Campo visivo di 11:1
  • Retroilluminazione al tocco di un pulsante
  • Emissività fissa a 0,95
  • Funzione HOLD per i dati, registrazione automatica del valore massimo, pulsante di selezione °C/°F, spia di batteria scarica
  • Funzione di spegnimento automatico (dopo 15 secondi) attivabile o disattivabile
Certifications: Complies with ISO/IEC 17025.
Informazioni per l'ordine: Fornito con due batterie AAA e certificato Traceable®.
Documents
Specifiche
  • Range di misura:
    −60…+500 °C
  • Risoluzione:
    0,1 °C
  • Peso:
    170 g
  • L×P×A:
    178×38×76,2 mm
  • Accuratezza:
    2,0 % o ±2,0 °C