VWR® Traceable®, Termometro digitale a scatto
Catalog # 620-2097
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Range di misura:–50…+300 °C
- Risoluzione:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- L×P×A:189×12,7×38 mm
- Accuratezza:±1,0 (–20…+100) °C
- Conf:1
- Sonda:Stainless steel (Lר: 70×3,5 mm)
Specifications
About this item
Termometro digitale con sonda in acciaio inox, con manico e cavo di 3 m. Modulo versatile per montaggio su pannello con montaggio a scatto o utilizzabile come unità indipendente.
- LCD a quattro cifre di semplice lettura
- Memorizzazione della temperatura massima/minima
- Valore disponibile in °F o °C e aggiornato ogni secondo
Delivery: Fornito con un certificato Traceable, sonda, cavo e batteria.