Baskets for test tubes
Cestello per lavaggio e stoccaggio di provette per analisi, in alluminio, M, 256×152×152 mm
Catalog # HEATHS20341B
Supplier: HEATHROW
Jump to:
Product Details & Documents
These test tube baskets are made of aluminium.
- Lightweight
- Autoclavable
- Sturdy
They are designed for rinsing, transporting and storing laboratory glassware.
Specifications
- Descrizione:Cestello per lavaggio e stoccaggio di provette per analisi, in alluminio, M
- L×P×A:256×152×152 mm