Syringes for HPLC autosamplers, Hitachi instruments
Codice catalogo 548-1655
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Specifiche
- Per:L7200/7250, AS1000/2000/4000 LC
- Tipo:500C-HITACHI
- Volume:500 µl
- Descrizione:Gas-tight, with M10 - 1,0 screw thread termination
- Conf:1