ContactUsLinkComponent
Vacuum concentrators, CentriVap® micro IR
 :  LABCONCO
undefined
Vacuum concentrators, CentriVap® micro IR
 :  LABCONCO
  • Catalog No:
  • 535-0107
  • Modello:
  • micro IR
  • Capacità max.:
  • 24×1,5 ml
  • Velocità massima:
  • 1700 min⁻¹
  • Potenza max. assorbita:
  • 300 W
  • Vuoto max.:
  • 160 mbar
  • Riscaldante:
  • 35...65 °C (in increments of 0,1 °C)
  • Tempo di esecuzione:
  • 0 - 99 h; 0 - 59 min
  • Peso:
  • 11,3 kg
  • L×P×A:
  • 224×264×226 mm
Frequently Bought Together