Orders LinkContactUsLinkComponent
Snap plug caps, WHEATON®
Snap plug caps, WHEATON®
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Snap plug caps, WHEATON®
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Certificates
Snap plug caps, WHEATON®
Snap plug caps, WHEATON®
5 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • PE natural
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 141.00
    SFr. 141.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 141.00
  • PE red
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 147.00
    SFr. 147.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 147.00
  • PE blue
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 147.00
    SFr. 147.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 147.00
  • PE green
    8 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 149.00
    SFr. 149.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 149.00
  • Naturale, conico
    15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 237.00
    SFr. 237.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 237.00