Dewar flasks, flat bottom, type FB
Informazioni su questo articolo
Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
- Low evaporation rate
- Easy handling
- Antimagnetic
- Protective casing made of stucco aluminium
Area of application: Biotechnology, medicinal technique, laboratory technique, cooling of small samples and can also be used as insulating flask.
Certifications: Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
6 varianti
Product Details & Documents
Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
- Low evaporation rate
- Easy handling
- Antimagnetic
- Protective casing made of stucco aluminium
Area of application: Biotechnology, medicinal technique, laboratory technique, cooling of small samples and can also be used as insulating flask.
Certifications: Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 478-4501
- KGWA1153
- KGWA1156
- KGWA1157
- KGWA1155
- KGWA1152
- Modello:
- FB 0 CAL
- FB 3 CAL
- FB 12 CAL
- FB 18 CAL
- FB 9 CAL
- FB 1 CAL
- Capacità:
- 0,15 L
- 0,45 L
- 1,2 L
- 2,1 L
- 0,85 L
- 0,25 L
- Evaporazione giornaliera:
- 0,25 L
- 0,35 L
- 0,7 L
- 0,9 L
- 0,55 L
- 0,35 L
- Altezza totale:
- 170 mm
- 220 mm
- 225 mm
- 275 mm
- 220 mm
- 170 mm
- Peso a vuoto:
- 0,3 kg
- 0,5 kg
- 1,2 kg
- 1,8 kg
- 0,9 kg
- 0,4 kg
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- DisponibilitàPrice
- 478-4501Dewar flask FB 0 CALSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.478-4501ModelloFB 0 CALCapacità0,15 LEvaporazione giornaliera0,25 LAltezza totale170 mmPeso a vuoto0,3 kg - KGWA1153Dewar flask FB 3 CALSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.KGWA1153ModelloFB 3 CALCapacità0,45 LEvaporazione giornaliera0,35 LAltezza totale220 mmPeso a vuoto0,5 kg - KGWA1156Dewar flask FB 12 CALSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.KGWA1156ModelloFB 12 CALCapacità1,2 LEvaporazione giornaliera0,7 LAltezza totale225 mmPeso a vuoto1,2 kg - KGWA1157Dewar flask FB 18 CALSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.KGWA1157ModelloFB 18 CALCapacità2,1 LEvaporazione giornaliera0,9 LAltezza totale275 mmPeso a vuoto1,8 kg - KGWA1155Dewar flask FB 9 CALSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.KGWA1155ModelloFB 9 CALCapacità0,85 LEvaporazione giornaliera0,55 LAltezza totale220 mmPeso a vuoto0,9 kg - KGWA1152Dewar flask FB 1 CALSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.KGWA1152ModelloFB 1 CALCapacità0,25 LEvaporazione giornaliera0,35 LAltezza totale170 mmPeso a vuoto0,4 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Plug for type FB 9 CAL
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Plug for type FB 12 CAL