Orders LinkContactUsLinkComponent
Dropping bottles, LDPE, SP Bel-Art
Nome del fornitore:   Bel-Art Products, a Part of SP
Dropping bottles, LDPE, SP Bel-Art
Nome del fornitore:  Bel-Art Products, a Part of SP
Certificates
Dropping bottles, LDPE, SP Bel-Art
Dropping bottles, LDPE, SP Bel-Art
5 varianti
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Heat resistant up to +80 °C
  • Flexible
The bottles and spouts have sealer caps that snap on easily for a tight seal. Spout openings are standard 0,76 mm. Opening can be enlarged by cutting back with scissors.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Disponibilità
    Price
  • 30 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 54.40
    SFr. 54.40
    1 * 12 ST
       SFr. 54.40
  • 60 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 60.10
    SFr. 60.10
    1 * 12 ST
       SFr. 60.10
  • 185 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 107.00
    SFr. 107.00
    1 * 12 ST
       SFr. 107.00
  • 250 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 118.00
    SFr. 118.00
    1 * 12 ST
       SFr. 118.00
  • 500 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 12 ST
    1 * 12 ST - SFr. 148.00
    SFr. 148.00
    1 * 12 ST
       SFr. 148.00