ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Termometro digitale, con memorizzazione dei dati
VWR® Traceable®, Termometro digitale, con memorizzazione dei dati
Catalog # 620-2094
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable®, Termometro digitale, con memorizzazione dei dati
Catalog # 620-2094
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Range di misura:
    –50…+300 °C
  • Risoluzione:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Peso:
    113 g
  • L×P×A:
    73×25×117 mm
  • Accuratezza:
    ±1,0 (–20…+100) °C
  • Lunghezza cavo:
    0,81 m
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Termometro impermeabile per rilevamento, memorizzazione e richiamo a comando di dieci valori di temperatura. Perfetto per applicazioni con alimenti, agricole, petrolchimiche, farmaceutiche. Struttura impermeabile per l'uso in wet laboratory, aree bagnate e all'esterno.
  • Letture di memoria massime/minime in qualsiasi periodo di tempo
  • La funzione 'HOLD' congela il display per acquisire la temperatura in memoria
  • Sia l'allarme acustico alto che quello basso possono essere programmati con incrementi di 1,0 °C
  • Memorizza e richiama 10 letture di temperatura
Sonda in acciaio inox con cavo di 81,3 cm (Lר: 190,5×6,4 mm).
Certifications: Calibration compliant with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery: Fornito con batteria e certificato Traceable®.