Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Termometro impermeabile
VWR® Traceable®, Termometro impermeabile
–50…+280 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, Sonda in acciaio inox con punta per perforazione (Lר: 203×4,8 mm), 89×25,4×241 mm, 34 g
Codice catalogo 620-2091
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Traceable®, Termometro impermeabile
Codice catalogo 620-2091
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR® Traceable®, Termometro impermeabile
VWR® Traceable®, Termometro impermeabile
–50…+280 °C, ±1,0 °C, 0,1 (–20…+200); 1,0 °C, Sonda in acciaio inox con punta per perforazione (Lר: 203×4,8 mm), 89×25,4×241 mm, 34 g
Price
SFr. 55.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questo termometro a penetrazione può misurare la temperatura interna di alimenti conservati, congelati o preparati. Per l’uso in suolo, birrificazione, lavorazione alimentare, refrigerazione e applicazioni farmaceutiche.
  • La struttura impermeabile consente l’uso in laboratori, impianti, aree di lavaggio e sul campo
  • Prodotto per resistere a cadute da 1,5 metri
  • Lettura (°C/°F) aggiornata ogni secondo
 : La calibrazione è conforme a ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
 :
 :
 : Fornito con sonda, batteria all'ossido di argento e certificato Traceable®.
 :
 :
 :
Documents
Specifiche
  • Range di misura:
    –50…+280 °C
  • Risoluzione:
    0,1 (–20…+200); 1,0 °C
  • Peso:
    34 g
  • L×P×A:
    89×25,4×241 mm
  • Accuratezza:
    ±1,0 °C
  • Sonda:
    Sonda in acciaio inox con punta per perforazione (Lר: 203×4,8 mm)