VWR® Traceable®, Minitermometro digitale
–50…+150 °C, ±1,0 (da 0 a 100); altrimenti ±2,0 °C, 0,1 (–20…+200) °C, 76×13×51 mm, 28,3 g
Catalog # 620-2055
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Termometro piccolo ma potente con visualizzazione dei valori in °F e °C. La sonda può essere utilizzata in liquidi, aria/gas e prodotti semisolidi. Sonda esterna in acciaio inox (Lר: 178×3,5 mm) con cavo di 45 cm.
- Sonda in acciaio inox resistente alla maggior parte dei prodotti chimici
- Formato ridotto (dimensione di un biglietto da visita) per poterlo riporre in kit di attrezzi, borse o tasche di giacche
- Funzionamento con tre interruttori: pulsanti "HOLD", On/Off e di selezione °C/°F
Delivery information: Fornito con un certificato Traceable e una batteria all'ossido di argento della durata di 1 anno.
Documents
620-2055
Images 360
VWR® for Temperature Measurement and Recording
Product Literature
Specifications
- Range di misura:–50…+150 °C
- Risoluzione:0,1 (–20…+200) °C
- Peso:28,3 g
- L×P×A:76×13×51 mm
- Accuratezza:±1,0 (da 0 a 100); altrimenti ±2,0 °C