VWR® Traceable®, Termometro digitale, due canali
Catalog # 620-2049
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Range di misura:–40…+250 °C
- Risoluzione:0,1 (–50…+199,9); 1,0 °C
- Peso:269,5 g
- Seq:01
- L×P×A:178×32×76 mm
- Accuratezza:±0,75% +1,0 °C
- Conf:1
Specifications
About this item
Termometro a due canali per il monitoraggio con due sonde indipendenti. Il display doppio visualizza contemporaneamente la temperatura di entrambe le sonde o di una sonda e la differenza tra i due valori (T1-T2). Utilizzabile con tutte le sonde a termocoppia di tipo K.
- Uscita seriale per collegamento a PC o a registratore di dati per acquisizione e memorizzazione dei risultati
- La memoria richiama i valori massimo e minimo; il pulsante „HOLD“ blocca la visualizzazione corrente
Due sonde a risposta istantanea (< 1 sec.) con cavo di 1,2 m
Certifications: Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery: Fornito con due sonde, una batteria da 9 V e un certificato Traceable®.
Caution: Nota: i valori sono validi per le sonde a sfere incluse. Il termometro può misurare temperature (da –50 a 1230 °C) con sonde adatte che devono essere ordinate separatamente.