VWR® Traceable®, Termometro digitale, due canali
Catalog # 620-2047
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Range di misura:–40…+250 °C
- Risoluzione:0,1/1,0 °C
- Peso:156 g
- Seq:01
- L×P×A:70×32×133,5 mm
- Accuratezza:0,3 % +0,1 °C
- Conf:1
Specifications
About this item
Questo termometro è caratterizzato da offset regolabili dal pannello anteriore incassato su due canali che consentono all'utente di regolare il termometro in modo preciso secondo una temperatura specifica, una calibrazione eseguita in sede o un particolare sensore per una maggiore precisione. Il corpo in gomma lo rende uno strumento adatto praticamente a tutti gli ambienti, in qualsiasi condizione atmosferica, in caso di urti o usi estremi.
- Large LCD shows temperatures of probe 1, probe 2, or the difference (delta) between them
- Readout in °F or °C
- 'MAX' button captures the highest reading achieved
- 'HOLD' button freezes display to capture current reading
- The two probes indicate temperature changes in less than one second
- Two replaceable type-K beaded probes with 120 mm cable
Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1, and 9001.
Certifications: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1, and 9001.
Ordering information: Valori validi per la sonda in acciaio inox inclusa. Il termometro è in grado di misurare temperature da (–200…+1370 °C) con apposite sonde, da ordinare separatamente.
Delivery: Supplied with two probes, a Velcro wrist strap, a built-in stand and a Traceable calibration certificate.