ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Termometro digitale, triplo display
VWR® Traceable®, Termometro digitale, triplo display
Catalog # 620-2032
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable®, Termometro digitale, triplo display
Catalog # 620-2032
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Range di misura:
    –40…+80 °C
  • Risoluzione:
    0,5 °C
  • Peso:
    99 g
  • Seq:
    01
  • L×P×A:
    90,4×24×90,4 mm
  • Accuratezza:
    ±1,5 °C
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Questo termometro consente di visualizzare le temperature minima, massima e corrente e di rilevare e mostrare la data e l'ora esatta in cui si verificano tali condizioni. Per il monitoraggio di soluzioni e della temperatura della stanza.
  • Accurate sensor and cable, even under water
  • Maximum/minimum (probe) or ambient temperature
  • Wire-mounting bracket for easy probe placement
Sensore ambiente interno e sensore con sonda esterna (Lר: 38×4,7 mm) con cavo di 1,8 m.
Certifications: Complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001.
Delivery: Fornito con sonda, uno stativo ad apertura ribaltabile per banco, una guida per montaggio a parete, VELCRO® per il posizionamento su qualsiasi superficie, un certificato Traceable®, una batteria alcalina AAA per monitoraggio continuo di un anno.