VWR® Traceable®, Termometro a quadrante digitale
Questo termometro offre una sicurezza maggiore rispetto ai termometri a mercurio. Grazie alla punta per perforazione, la sonda liscia del modello 620-2024 è adatta per soluzioni collose e viscose o prodotti semisolidi.
- Letture aggiornate ogni secondo
- LCD ampio e luminoso di facile lettura
- 620-2082 con disco metallico aggiuntivo (Ø 12,7 mm) sull'estremità della sonda per misurazioni superficiali
Sonda in acciaio inox (Lר: 133×3,8 mm).
: Fornito con batteria all'ossido di argento e certificato Traceable.
Frequently Bought Together