Orders LinkContactUsLinkComponent
Triclosan
Triclosan
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo MOLEM35047938
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Triclosan
Codice catalogo MOLEM35047938
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  3380-34-5
Triclosan
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  3380-34-5
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
  • Numero CAS:3380-34-5
  • Formula:C₁₂H₇Cl₃O₂
  • Numero MDL:MFCD00800992
  • Molecular Weight:289.54 g/mol
  • EINECS:222-182-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche