Triclosan
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo MOLEM15335408
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Triclosan
Codice catalogo MOLEM15335408
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 3380-34-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 5-Chloro-2-(2, 4-dichlorophenoxy) phenol
- Numero CAS:3380-34-5
- Formula:C₁₂H₇Cl₃O₂
- Numero MDL:MFCD00800992
- Molecular Weight:289.54 g/mol
- EINECS:222-182-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g