Orders LinkContactUsLinkComponent
Curcumin
Curcumin
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo ROTH9469.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Curcumin
Codice catalogo ROTH9469.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  458-37-7
Curcumin
Glass bottle for solids, 10 g
Numero CAS:  458-37-7
Price
39.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione
  • Numero CAS:458-37-7
  • Formula:C₂₁H₂₀O₆
  • Numero MDL:MFCD00008365
  • Molecular Weight:368.39 g/mol
  • EINECS:207-280-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g
Specifiche