Boro soluzione standard,10000 mg/L B in acqua 2% Ammonio hydroxide (da B(OH₃)) Standard monoelemento per ICP
Catalog # 5722.0100
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10000 mg/L
- Matrice:2% NH₄OH
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Boro
- Simbolo:B
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile NIST