Destrano, M.W. ~ 40,000
Glass bottle for solids, 500 g
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Destrano, M.W. ~ 40,000
Codice catalogo A2249.0500
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Numero CAS: 9004-54-0
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:9004-54-0
- Formula:(C₆H₁₀O₅)n
- Numero MDL:MFCD00130935
- EINECS:232-677-5
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 g