L(+)-Ornithine hydrochloride
Codice catalogo MOLEM80879264
Nome del fornitore: Molekula
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
- Seq:3401
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:168.62 g/mol
EINECS:221-678-6
Numero CAS:3184-13-2
Formula:C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Numero MDL:MFCD00064562