Boro soluzione standard,500 mg/l B in acqua (da B(OH₃))
Codice catalogo CMPLFC31.K5.W.L25
Nome del fornitore: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:500 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:250 mL
- Componenti:Boro
- Simbolo:B