ContactUsLinkComponent
Boro soluzione standard,400 mg/l B in acqua (da B(OH₃))
Boro soluzione standard,400 mg/l B in acqua (da B(OH₃))
  CMPLFC31.K4.W.L25
 :  
Boro soluzione standard,400 mg/l B in acqua (da B(OH₃))
  CMPLFC31.K4.W.L25
 :  
  • Concentrazione:
    400 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    250 mL
  • Componenti:
    Boro
  • Simbolo:
    B