Boro soluzione standard,100 mg/l B in acqua (da B(OH₃))
Catalog # CMPLFC31.K1.W.L25
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:100 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:250 mL
- Componenti:Boro
- Simbolo:B