Bismuto soluzione standard, 1000 mg/l Bi in 5% acido nitrico (da Bi) TraceCERT® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
SUPL05719-100ML
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ300
- Componenti:Bismuto
- Simbolo:Bi
: Tracciabile a SRM da NIST, conforme ai requisiti della ISO Guide 34 /ISO17025 per i laboratori accreditati.